Läs mer
Micronova™ MicroMop™ Adaptrar
Produktkod. 12827033 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Glasfiber, Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12827033 Glasfiber, Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 12827033 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer MH1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    537.09 SEK / Paket med 1
    Save 14.91 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Dessa lätta och hållbara adaptrar för strängmoppar i plast fungerar med en rad strängmoppar och finns tillgängliga med valet mellan ett handtagsfäste i rostfritt stål eller ett medföljande plasthandtag.
Micronova MicroMop™ String Mop Adaptrar fungerar med olika typer av snömoppar, stora och små, och finns tillgängliga med två handtagsalternativ. QDMH-1-adaptern, med ett snabbfrånkopplingshandtag, kopplas till SSU-seriens handtag i rostfritt stål. MH-1-adaptern inkluderar ett fäst, 60-tums plasthandtag.
  • Orange polypropentrådmopphållare
  • Lätt och hållbar
  • Rymmer ett antal strängmoppar
  • QDMH-1-adaptern har ett rostfritt stål med snabbfrånkopplingshandtag
  • MH-1-adaptern inkluderar ett monterat 60-tums handtag med plastbelagt
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Bifogat plasthandtag
Färg Orange
Längd (engelska) 60 tum.
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 152 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) MicroMop™ och PolyGen™ Serie moppar
För användning med (applikation) För rengöring av stora ytor snabbt och effektivt
Färgkodad Nej
Material Glasfiber, Polypropen