Specifikationer
| Färgindikator | Nej |
| Kapacitet | Beror på kvaliteten på inloppsvattnet |
| Flödeshastighet | 20 L/hr. |
| Porstorlek | 0,1μ m |
| Hartstyp | Makroretikulärt harts |
| Filterstorlek | 500 mm |
| För användning med (applikation) | För vattenrening, slutrening av det slutliga skyddet och begränsning av filtertilltäppning, tar bort kolloider, svagt joniserade partiklar |
| För användning med (utrustning) | För M3-serien |
| Inloppstryck | 2,5 bar |
| Tryck | 2,5 bar |
| Visa mer |