missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Micronomicin Sulfate (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Micronomicin Sulfate |
| CAS | 66803-19-8 |
| Molekylformel | C20 H41 N5 O7 . H2 O4 S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | D-Streptamine, O-2-amino-2,3,4,6-tetradeoxy-6-(methylamino)-α-D-erythro-hexopyranosyl-(1→4)-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-β-L-arabinopyranosyl-(1→6)]-2-deoxy-, sulfate (salt) (9CI), Micronomicin sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H41N5O7.H2O4S/c1-20(28)8-29-19(14(27)17(20)25-3)32-16-12(23)6-11(22)15(13(16)26)31-18-10(21)5-4-9(30-18)7-24-2;1-5(2,3)4/h9-19,24-28H,4-8,21-23H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20-;/m0./s1 |
| LEDER | CNC[C@@H]1CC[C@@H](N)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]3O)[C@H]2O)O1.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-(methylaminomethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 561.65 |
| Formel vikt | 561.268 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?