Läs mer
Micronova™ Justerbara vinkeladaptrar
Produktkod. 13127516 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått:
33 x 3,8 cm (13 x 1,5 tum)
48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått unitSize
13127516 48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 tum) Varje
13117516 33 x 3,8 cm (13 x 1,5 tum) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13127516 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QDAH19
Kräver
SSU, STAEH, STAH serie handtag och Micronova moppadaptrar och specialverktyg
Dessa justerbara vinkeladaptrar i rostfritt stål har en Delrin™ plastgångjärn som används för att skapa en justerbar vinklad form mellan ett handtag och moppadapter för att bekvämt rengöra ovanför och under armaturer, såväl som inuti isolatorer och skyddskåpor.
De Micronova Justerbara vinkeladaptrar är hopfällbara handtag som är designade för att hantera de specifika utrymmesbegränsningarna hos isolatorer och inneslutningshuvar. Den unika designen gör att operatören kan passa in det hopfällda handtaget i genomgången och, väl inuti, förlänga gångjärnet för att nå alla ytor inom. Adaptern kan också anslutas till ett universellt handtag för att effektivt och bekvämt nå över, under och runt hinder i renrummet eller kontrollerad miljö.
  • Justerbar vinkelhandtagsadapter i rostfritt stål
  • Delrin™ plastgångjärn kan vikas på sig själv eller ställas in i en fast vinkel
  • Korrosionsbeständigt, 304 elektropolerat rostfritt stål
  • Designad för att lättare nå att rengöra inuti isolatorer och skyddshuvar
  • Möjlighet att ansluta ytterligare sektioner för flera vinklar
  • Quick Disconnect-funktion fästs på moppadaptrar och handtag
  • Ansluter till Micronova QD-moppadaptrar och QD-handtag
  • Finns i storlekarna 8, 13 och 19 tum
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 tum)
Produkttyp Mopphandtag
Färg Gray
Längd (engelska) 19 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 48.3 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 3.8 cm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1/Pk.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) Isolatorer och inneslutningshuvar
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrum och kontrollerade miljöer
Färgkodad No
Material Elektropolerat rostfritt stål (304), Polyethylene, Polyeten