Läs mer
Micronova™ Bestrålat BinLiners™
Dessa FDA-kompatibla, sterila LDPE-påsar är designade för att innehålla och transportera biomedicinskt avfall i aseptiska miljöer. Tillgänglig med tjocklekar från 1 - 6 mil och kapacitet till 60 gal. (200 L)
Brand:  Micronova™ BL4-40TRIRBB
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11936875
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Micronova™ Bestrålat BinLiner Påsar för användning i renrum och aseptiska miljöer är designade för materialhantering, insamling av plagg och förvaring av råvaror eller produkter.
De Micronova sterila BinLiner påsarna är tillverkade av FDA-godkänd, lågdensitetspolyeten och är utformade för insamling och hantering av avfall, insamling av kläder, förvaring, skyddsskydd för utrustning samt insamling och transport av delar eller råmaterial i renrum och aseptiska miljöer.
  • Lågdensitetssterila polyetenfoderliners i olika storlekar
  • Tjocklekarna varierar från 1 mil till 6 mil, och storlekar från 1-gallons kapacitet till 60 gal.
  • De 40 x 48 tum och 40 x 60 tum långa foderna fungerar med BLSSH-1624 BinLiner Stand
  • 34 x 40-tums foderliners fungerar med BLSSH-1515-stativet BinLiner
  • De 24 x 36-tums foderliners fungerar med BLSSH-168 BinLiner Stand
  • Producerad för användning i rena och kontrollerade miljöer
  • Linerfärger (toner) inkluderar transparent, blått och grått
  • God kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel
  • Kilade eller platt förseglade alternativ finns tillgängliga
  • Gamma bestrålad för aseptiska miljöer
  • På en rullning: (PC-suffix), ett kast dubbelpåsat
  • Plattpackad: (B eller BB-suffix), B: individuellt påsade, 5 per pack; BB: 5 liners dubbelpåsade
Specifikationer
Specifikationer
Överensstämmelse- och bearbetningscertifikat (bestrålning)
För engångsbruk
LDPE
Vikta påsar, 5 påsar/förpackning
40 x 48 tum
48 tum
25,5 tum
Sopsäck
102 cm
Klart
Allmän avyttring
Sterila
50/Cs.
40 tum
122 cm
64.8 cm
150 l
0,10 mm