Läs mer
Micronova™ Bestrålat BinLiners™
BIOPHARMA
Dessa FDA-kompatibla, sterila LDPE-påsar är designade för att innehålla och transportera biomedicinskt avfall i aseptiska miljöer. Tillgänglig med tjocklekar från 1 - 6 mil och kapacitet till 60 gal. (200 L)
Brand:  Micronova™ BL4-40TRIRBB
2058.90 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 13132370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2475.00 SEK
    2287.67 SEK / Paket med 50
    Save 187.33 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
Micronova™ Bestrålat BinLiner Påsar för användning i renrum och aseptiska miljöer är designade för materialhantering, insamling av plagg och förvaring av råvaror eller produkter.
De Micronova Steril BinLiner Påsar är gjorda av FDA-kompatibel polyeten med låg densitet och är designade för insamling och bortskaffande av avfall, insamling av plagg, förvaring, skyddsöverdrag för utrustning och insamling och transport av delar eller råmaterial i renrum och aseptiska miljöer.
  • Steril polyetenfoder med låg densitet i en mängd olika storlekar
  • Tjocklekarna varierar från 1 mil till 6 mil, och storlekar från 1-gallons kapacitet till 60 gallons
  • Liners på 40 x 48 tum och 40 x 60 tum fungerar med BLSSH-1624 BinLiner Stå
  • 34 X 40-tums liners fungerar med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • 24 X 36-tums liners fungerar med BLSSH-168 BinLiner Stå
  • Tillverkad för användning i rena och kontrollerade miljöer
  • Linerfärger (nyanser) inkluderar transparent, blått och grått
  • Bra kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel
  • Tillval med kil eller plattförseglad
  • Gammabestrålad för aseptiska miljöer
  • På en rulle: (PC-suffix), en rulle dubbelpåsad
  • Platt packad: (B eller BB suffix), B: individuellt förpackade, 5 per förpackning; BB: 5 liners dubbla påsar
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Klart
Avfallshantering för allmänt ändamål
Sterila
50/Cs.
40 tum.
122 cm
64.8 cm
40 gal.
102 cm
Intyg om överensstämmelse och bearbetning (bestrålning)
Engångsbruk
LDPE
Fem vikta liners per dubbelpåse
40 x 48 tum.
48 tum
25,5 tum
Bin Liner Bag
150 l
0,10 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight-erbjudanden
Promo Code: 28038
Upptäck Spotlight-erbjudanden från Fisher Scientific-kanalen, med exklusiva erbjudanden på laboratoriekemikalier, utrustning, förbrukningsvaror och viktiga laboratorieförnödenheter under en begränsad tid.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-12-31
Discount Lab Supplies
Promo Code: 28170
Shop discounted lab supplies across top categories and brands.
Applying Promo and Adding