Läs mer
Micronova™ Bestrålat BinLiners™
Dessa FDA-kompatibla, sterila LDPE-påsar är designade för att innehålla och transportera biomedicinskt avfall i aseptiska miljöer. Tillgänglig med tjocklekar från 1 - 6 mil och kapacitet till 60 gal. (200 L)
Brand: Micronova™ BL4-4060IRBB
3196.35 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Micronova™ Bestrålat BinLiner Påsar för användning i renrum och aseptiska miljöer är designade för materialhantering, insamling av plagg och förvaring av råvaror eller produkter.
De Micronova Steril BinLiner Påsar är gjorda av FDA-kompatibel polyeten med låg densitet och är designade för insamling och bortskaffande av avfall, insamling av plagg, förvaring, skyddsöverdrag för utrustning och insamling och transport av delar eller råmaterial i renrum och aseptiska miljöer.
- Steril polyetenfoder med låg densitet i en mängd olika storlekar
- Tjocklekarna varierar från 1 mil till 6 mil, och storlekar från 1-gallons kapacitet till 60 gallons
- Liners på 40 x 48 tum och 40 x 60 tum fungerar med BLSSH-1624 BinLiner Stå
- 34 X 40-tums liners fungerar med BLSSH-1515 BinLiner Stå
- 24 X 36-tums liners fungerar med BLSSH-168 BinLiner Stå
- Tillverkad för användning i rena och kontrollerade miljöer
- Linerfärger (nyanser) inkluderar transparent, blått och grått
- Bra kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel
- Tillval med kil eller plattförseglad
- Gammabestrålad för aseptiska miljöer
- På en rulle: (PC-suffix), en rulle dubbelpåsad
- Platt packad: (B eller BB suffix), B: individuellt förpackade, 5 per förpackning; BB: 5 liners dubbla påsar
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Klart | |
| Avfallshantering för allmänt ändamål | |
| Sterila | |
| 50/Cs. | |
| 40 tum. | |
| 152 cm | |
| 64.8 cm | |
| 60 gal. | |
| 102 cm |
| Intyg om överensstämmelse och bearbetning (bestrålning) | |
| Engångsbruk | |
| LDPE | |
| Fem vikta liners per dubbelpåse | |
| 40 x 60 tum. | |
| 60 tum. | |
| 25,5 tum | |
| Bin Liner Bag | |
| 227 l | |
| 0,10 mm |