Läs mer
Micronova™ Bestrålat BinLiners™
Dessa FDA-kompatibla, sterila LDPE-påsar är designade för att innehålla och transportera biomedicinskt avfall i aseptiska miljöer. Tillgänglig med tjocklekar från 1 - 6 mil och kapacitet till 60 gal. (200 L)
Brand:  Micronova™ BL34060DBCIR
3246.12 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16652014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3685.00 SEK
    3606.80 SEK / Paket med 50
    Save 78.20 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Beskrivning
Micronova™ Bestrålat BinLiner Påsar för användning i renrum och aseptiska miljöer är designade för materialhantering, insamling av plagg och förvaring av råvaror eller produkter.
De Micronova Steril BinLiner Påsar är gjorda av FDA-kompatibel polyeten med låg densitet och är designade för insamling och bortskaffande av avfall, insamling av plagg, förvaring, skyddsöverdrag för utrustning och insamling och transport av delar eller råmaterial i renrum och aseptiska miljöer.
  • Steril polyetenfoder med låg densitet i en mängd olika storlekar
  • Tjocklekarna varierar från 1 mil till 6 mil, och storlekar från 1-gallons kapacitet till 60 gallons
  • Liners på 40 x 48 tum och 40 x 60 tum fungerar med BLSSH-1624 BinLiner Stå
  • 34 X 40-tums liners fungerar med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • 24 X 36-tums liners fungerar med BLSSH-168 BinLiner Stå
  • Tillverkad för användning i rena och kontrollerade miljöer
  • Linerfärger (nyanser) inkluderar transparent, blått och grått
  • Bra kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel
  • Tillval med kil eller plattförseglad
  • Gammabestrålad för aseptiska miljöer
  • På en rulle: (PC-suffix), en rulle dubbelpåsad
  • Platt packad: (B eller BB suffix), B: individuellt förpackade, 5 per förpackning; BB: 5 liners dubbla påsar
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Engångsbruk
LDPE
Rulle med liners på plastkärna per dubbelpåse
40 tum.
152 cm
55.1 cm
60 gal.
102 cm
Blått
Avfallshantering för allmänt ändamål
Sterila
50/Cs.
60 tum.
21,7 tum
Skopfodring
227 l
0,08 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight-erbjudanden
Promo Code: 28038
Upptäck Spotlight-erbjudanden från Fisher Scientific-kanalen, med exklusiva erbjudanden på laboratoriekemikalier, utrustning, förbrukningsvaror och viktiga laboratorieförnödenheter under en begränsad tid.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-12-31
Discount Lab Supplies
Promo Code: 28170
Shop discounted lab supplies across top categories and brands.
Applying Promo and Adding