Läs mer
Micronova™ Bestrålat BinLiners™
Dessa FDA-kompatibla, sterila LDPE-påsar är designade för att innehålla och transportera biomedicinskt avfall i aseptiska miljöer. Tillgänglig med tjocklekar från 1 - 6 mil och kapacitet till 60 gal. (200 L)
Brand: Micronova™ BL4-40TRIRB
Beskrivning
Micronova™ Bestrålat BinLiner Påsar för användning i renrum och aseptiska miljöer är designade för materialhantering, insamling av plagg och förvaring av råvaror eller produkter.
De Micronova sterila BinLiner påsarna är tillverkade av FDA-godkänd, lågdensitetspolyeten och är utformade för insamling och hantering av avfall, insamling av kläder, förvaring, skyddsskydd för utrustning samt insamling och transport av delar eller råmaterial i renrum och aseptiska miljöer.
- Lågdensitetssterila polyetenfoderliners i olika storlekar
- Tjocklekarna varierar från 1 mil till 6 mil, och storlekar från 1-gallons kapacitet till 60 gal.
- De 40 x 48 tum och 40 x 60 tum långa foderna fungerar med BLSSH-1624 BinLiner Stand
- 34 x 40-tums foderliners fungerar med BLSSH-1515-stativet BinLiner
- De 24 x 36-tums foderliners fungerar med BLSSH-168 BinLiner Stand
- Producerad för användning i rena och kontrollerade miljöer
- Linerfärger (toner) inkluderar transparent, blått och grått
- God kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel
- Kilade eller platt förseglade alternativ finns tillgängliga
- Gamma bestrålad för aseptiska miljöer
- På en rullning: (PC-suffix), ett kast dubbelpåsat
- Plattpackad: (B eller BB-suffix), B: individuellt påsade, 5 per pack; BB: 5 liners dubbelpåsade
Specifikationer
| Överensstämmelse- och bearbetningscertifikat (bestrålning) | |
| För engångsbruk | |
| LDPE | |
| Vikta påsar, 5 påsar/förpackning | |
| 40 x 48 tum | |
| 48 tum | |
| 25,5 tum | |
| Sopsäck | |
| 102 cm |
| Klart | |
| Allmän avyttring | |
| Sterila | |
| 50/Cs. | |
| 40 tum | |
| 122 cm | |
| 64.8 cm | |
| 150 l | |
| 0,10 mm |