Beskrivning
De Micronova Compact Cart Systems i rostfritt stål har elektropolerade 304 vagnar i rostfritt stål, tillgängliga i enkel-, dubbel- och trippelskopkonfigurationer. De medföljande hinkarna i rostfritt stål är gjutna utan åsar eller sömmar för att hysa bakterier.
- Kompakt och mycket manövrerbart vagnsystem
- Elektropolerad 304 rostfri vagn och hinkar
- Prevenz Antimikrobiella hjul med 360° rotation
- Finns i enkel-, dubbel- och trippelskopkonfigurationer
- Hållbar bakterieresistent konstruktion
- Rektangulära hinkar accepterar 18 tum breda moppar
- Kompatibel med MegaWringer och Slim-T Pärs
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dubbel hinkvagn |
| Kapacitet (metrisk) | 30,3 L/hink, 60,6 L totalt |
| Material | Rostfritt stål (304), elektropolerat, polyketon |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 8 gal. |
| Skötselråd | Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring |
| Mått | 53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 tum) |
| För användning med (applikation) | Rengöring av väggar, golv och tak |
| För användning med (utrustning) | Slim-T Wringer-serien, passar 18 tum. W moppar |
| Höjd (engelska) | 17 tum |
| Visa mer |