Läs mer
Micronova™ Rostfritt stål kompakt vagn och hinksystem
Produktkod. p-4674443 Handla allt Micronova Produkter
Produkttyp:
Dubbel hinkvagn
Trippelhinkvagn
Mått:
53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 tum)
53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15860392
Brand: Micronova™ C92
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett kompakt och mycket manövrerbart vagnsystem i rostfritt stål med 360° rotation Prevenz Antimikrobiella hjul och släta, gjutna skopor i rostfritt stål. Finns i enkel-, dubbel- och trippelskopkonfigurationer.
De Micronova Compact Cart Systems i rostfritt stål har elektropolerade 304 vagnar i rostfritt stål, tillgängliga i enkel-, dubbel- och trippelskopkonfigurationer. De medföljande hinkarna i rostfritt stål är gjutna utan åsar eller sömmar för att hysa bakterier.
  • Kompakt och mycket manövrerbart vagnsystem
  • Elektropolerad 304 rostfri vagn och hinkar
  • Prevenz Antimikrobiella hjul med 360° rotation
  • Finns i enkel-, dubbel- och trippelskopkonfigurationer
  • Hållbar bakterieresistent konstruktion
  • Rektangulära hinkar accepterar 18 tum breda moppar
  • Kompatibel med MegaWringer och Slim-T Pärs
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Dubbel hinkvagn
Kapacitet (metrisk) 30,3 L/hink, 60,6 L totalt
Material Rostfritt stål (304), elektropolerat, polyketon
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 8 gal.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
Mått 53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 tum)
För användning med (applikation) Rengöring av väggar, golv och tak
För användning med (utrustning) Slim-T Wringer-serien, passar 18 tum. W moppar
Höjd (engelska) 17 tum
Höjd (metrisk) 43.2 cm
Inkluderar Två 8 gal. Hinkar
Längd (engelska) 53 cm
Längd (metrisk) 53.3 cm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 25,5 tum
Bredd (metrisk) 64.8 cm