Läs mer
Micronova™ CGT Conductive Grid Tejp
Produktkod. 16514522 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått (L x B):
36 yd. x 0,5 tum
36 yd. x 0,75 tum
36 yd. x 1 tum
36 yd. x 2 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
16514522 36 yd. x 1 tum -
12847023 36 yd. x 0,5 tum Varje
12877023 36 yd. x 0,75 tum Varje
12867023 36 yd. x 2 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16514522 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CGT1PK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00 SEK
    172.36 SEK / Paket med 1
    Save 17.64 SEK
    9% Av
I lager
Denna ledande, antistatiska polypropentejp är speciellt designad med ledande galler inbäddade mellan två antistatiska lager, för användning på känsliga enheter i ESD-känsliga miljöer.
Micronova CGT Conductive Grid Tape är ett kraftigt, antistatiskt kopolymerband med akryllim. De ledande gallret är inbäddade mellan två antistatiska lager som utgör ett effektivt statiskt skydd, vilket förhindrar statisk uppbyggnad samt förhindrar avskalning, flagning, sprickbildning eller flagning av galler.
  • Kraftig, antistatisk kopolymertejp med akryllim
  • Tillverkad för användning i ESD-känsliga miljöer
  • Har ett ledande galler inbäddat mellan två antistatiska lager
  • Skyddar känsliga enheter som annars skulle skadas av vanlig isoleringstejp
  • Ger en effektiv statisk skärm och förhindrar statisk uppbyggnad
  • Förhindrar att gallret fäller sig, flagnar, sprickor eller flagning av gallret
  • 36 yd. sårad på en 3-tum. plastkärna
Beställningsinfo
Rulllängd, 36 yd. (33 m)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Akryl
Beläggning Antistatisk kopolymer
Färg Klart
Avsluta Matt
Formatera Rulla
Material Polypropen
Produkttyp Ledande galler-renrumsband
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tätning i ESD-känslig miljö leder laddning bort från substratet
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 36 yd. x 1 tum
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm