Läs mer
Micronova™ Isolatorverktyg och bestrålade lock
Handla allt Micronova Produkter
Material:
Acetal
Gummiband
Non-woven polyamid
Polyester
Rostfritt stål (304)
Texturerad polyester
Produkttyp:
Isolator rengöringsverktygsskydd
Isolatorrengöringsverktygsskydd
Isolatorverktyg, snabbkopplingshandtag
Nonwoven cellulosa/polyester elastiska överdrag
Plastisolatorverktyg, ACME-gängat handtagsfäste
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Hjälp till att förenkla rengöring i enlighet med USP 797
De Micronova Isolator Tool finns tillgängligt med ett urval av rostfria stål- eller plastplattor och moppöverdragen finns i en rad tyger med valfritt skumlager för att hålla desinfektionsmedel och underlätta vridning. Designad för användning med SSU-seriens universella handtag eller STA-seriens gängade handtag för att passa genom små passager och ge utökad räckvidd.
- Isolatorverktyg med val av lock
- Ergonomisk rengöring för isolatorer, huvar, RABS och annan mindre utrustning
- Modulära och utdragbara handtag passar genom små pass och utökar räckvidden
- 360° vridbar, vinklad huvudadapter för enkel applicering av rengöringsmedel
- Adaptern i rostfritt stål (QDIT) är designad för användning med SSU-seriens QD-handtag
- Plastadaptern (QPIT) är designad för användning med ACME-gängade handtag
- Överdrag finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring
- NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
- MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
- Mikrofiber— 80 % polyester, 20 % polyamid, högabsorberande och effektivt vått eller torrt
- Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
- Tvättbar för återanvändning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 tum) |
| Produkttyp | Isolatorverktyg, snabbkopplingshandtag |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 22.9 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 4.8 cm |
| Bredd (engelska) | 1,9 tum. |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |