Läs mer
Micronova™ Isolatorverktyg och bestrålade lock
BIOPHARMA
Produktkod. 12817033 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Acetal
Elastisk
Non-woven polyamid
Polyester
Rostfritt stål (304)
Slät polyester
Produkttyp:
Adapter, ACME gängad handtagsfäste
Moppskydd
Platt huvudmoppskydd
Utdragbart handtag, snabbkopplingsfäste
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Produkttyp Förpackningsstorlek
12817033 Elastisk Moppskydd -
13137666 Acetal Adapter, ACME gängad handtagsfäste Varje
13128675 Polyester Platt huvudmoppskydd Paket med 50
13118675 Non-woven polyamid Moppskydd Paket med 50
32236954 Slät polyester Moppskydd -
15541755 Polyester Moppskydd Paket med 50
11932485 Rostfritt stål (304) Utdragbart handtag, snabbkopplingsfäste Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12817033 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer ITC69IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4895.00 SEK
    4787.62 SEK / Paket med 50
    Save 107.38 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-02-2027
Den bestrålade vinklade huvudadaptern med en 360° swivel fungerar med en rad bestrålade moppöverdrag för att effektivt rengöra och desinficera isolatorer, huvar, RABS och liten utrustning i rena och aseptiska miljöer.
Hjälp till att förenkla rengöring i enlighet med USP 797
De Micronova Bestrålat isolatorverktyg är designat för användning med SSU-seriens universella handtag eller STA-seriens gängade handtag för att passa genom små passager och tillåta utökad räckvidd. Moppöverdragen finns i en rad tyger med valfritt skumlager för att hålla desinfektionsmedel och underlätta vridning.
  • Bestrålat plastisolatorverktyg med val av bestrålade lock
  • Ergonomisk rengöring för isolatorer, huvar, RABS och annan mindre utrustning
  • Modulära och utdragbara handtag passar genom små pass och utökar räckvidden
  • 360° vridbar, vinklad huvudadapter för enkel applicering av rengöringsmedel
  • Gammabestrålad för användning i aseptiska miljöer
  • Överdrag finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
  • Kompatibel med alkohol, starka desinfektionsmedel och ångsterilisering
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Moppskydd
Färg Vitt
Längd (engelska) 9 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 22.9 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 50/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (utrustning) Isolatorer, inneslutning och biokåpor i renrums- och buffertområden
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av BSC, huvar, isolatorer och annan utrustning.
Färgkodad Nej
Material Elastisk