Läs mer
Micronova™ Isolatorverktyg och bestrålade lock
Produktkod. 13118675 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Acetal
Gummiband
Non-woven polyamid
Polyester
Rostfritt stål (304)
Texturerad polyester
Produkttyp:
Isolator rengöringsverktygsskydd
Isolatorrengöringsverktygsskydd
Isolatorverktyg, snabbkopplingshandtag
Nonwoven cellulosa/polyester elastiska överdrag
Plastisolatorverktyg, ACME-gängat handtagsfäste
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Produkttyp unitSize
13118675 Non-woven polyamid Isolator rengöringsverktygsskydd Paket med 50
13137666 Acetal Plastisolatorverktyg, ACME-gängat handtagsfäste Varje
13128675 Polyester Isolatorrengöringsverktygsskydd Paket med 50
12817033 Gummiband Nonwoven cellulosa/polyester elastiska överdrag -
15541755 Texturerad polyester Nonwoven cellulosa/polyester elastiska överdrag Paket med 50
11932485 Rostfritt stål (304) Isolatorverktyg, snabbkopplingshandtag Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13118675 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer ITC620911IR
Den bestrålade vinklade huvudadaptern med en 360° swivel fungerar med en rad bestrålade moppöverdrag för att effektivt rengöra och desinficera isolatorer, huvar, RABS och liten utrustning i rena och aseptiska miljöer.
Hjälp till att förenkla rengöring i enlighet med USP 797
De Micronova Bestrålat isolatorverktyg är designat för användning med SSU-seriens universella handtag eller STA-seriens gängade handtag för att passa genom små passager och tillåta utökad räckvidd. Moppöverdragen finns i en rad tyger med valfritt skumlager för att hålla desinfektionsmedel och underlätta vridning.
  • Bestrålat plastisolatorverktyg med val av bestrålade lock
  • Ergonomisk rengöring för isolatorer, huvar, RABS och annan mindre utrustning
  • Modulära och utdragbara handtag passar genom små pass och utökar räckvidden
  • 360° vridbar, vinklad huvudadapter för enkel applicering av rengöringsmedel
  • Gammabestrålad för användning i aseptiska miljöer
  • Överdrag finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
  • Kompatibel med alkohol, starka desinfektionsmedel och ångsterilisering
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 tum)
Produkttyp Isolator rengöringsverktygsskydd
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Längd (engelska) 9 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Disponibel Återanvändbar
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (applikation) För användning med isolatorer, inneslutning och biohuvar i renrum och buffertområden
Färgkodad No
Material Non-woven polyamid