Beskrivning
Hjälp till att förenkla rengöring i enlighet med USP 797
De Micronova Bestrålat isolatorverktyg är designat för användning med SSU-seriens universella handtag eller STA-seriens gängade handtag för att passa genom små passager och tillåta utökad räckvidd. Moppöverdragen finns i en rad tyger med valfritt skumlager för att hålla desinfektionsmedel och underlätta vridning.
- Bestrålat plastisolatorverktyg med val av bestrålade lock
- Ergonomisk rengöring för isolatorer, huvar, RABS och annan mindre utrustning
- Modulära och utdragbara handtag passar genom små pass och utökar räckvidden
- 360° vridbar, vinklad huvudadapter för enkel applicering av rengöringsmedel
- Gammabestrålad för användning i aseptiska miljöer
- Överdrag finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring
- NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
- MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
- Kompatibel med alkohol, starka desinfektionsmedel och ångsterilisering
- Tvättbar för återanvändning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Moppskydd |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 22.9 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 5.1 cm |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |