Läs mer
Micronova™ Isolatorverktyg och bestrålade lock
Produktkod. p-4015782 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Acetal
Elastisk
Non-woven polyamid
Polyester
Rostfritt stål (304)
Produkttyp:
Adapter, ACME gängad handtagsfäste
Moppskydd
Platt huvudmoppskydd
Utdragbart handtag, snabbkopplingsfäste
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Produkttyp Förpackningsstorlek
13137666 Acetal Adapter, ACME gängad handtagsfäste Varje
13128675 Polyester Platt huvudmoppskydd Paket med 50
13118675 Non-woven polyamid Moppskydd Paket med 50
12817033 Elastisk Moppskydd -
15541755 Polyester Moppskydd Paket med 50
11932485 Rostfritt stål (304) Utdragbart handtag, snabbkopplingsfäste Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13137666 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QPIT09
Den bestrålade vinklade huvudadaptern med en 360° swivel fungerar med en rad bestrålade moppöverdrag för att effektivt rengöra och desinficera isolatorer, huvar, RABS och liten utrustning i rena och aseptiska miljöer.
Hjälp till att förenkla rengöring i enlighet med USP 797
Micronova Irradiated Isolator Tool är designat för användning med SSU-seriens universella handtag eller STA-seriens gängade handtag för att passa genom små pass och möjliggöra längre räckvidd. Moppöverdragen finns i olika tyger med valfritt skumlager för att hålla desinfektionsmedel och underlätta urringning.
  • Isolerare för bestrålad plast med val av bestrålade lock
  • Ergonomisk rengöring för isolatorer, huvar, RABS och annan liten utrustning
  • Modulära och utdragbara handtag passar genom små pass och ökar räckvidden
  • 360° graders sväng, vinklad huvudadapter för enkel applicering av rengöringsmedel
  • Gamma bestrålad för användning i aseptiska miljöer
  • Överdrag finns i olika tyger för specialiserad rengöring
    • NovaPoly — 100 % slätstickad polyester ger utmärkt desinfektionsspridning
    • PolySorb — 100% texturerad polyester för att ta bort rester och sprida desinfektionsmedel
    • MegaTex — 100 % icke-vävd polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
  • Kompatibel med alkohol, starka desinfektionsmedel och ångsterilisering
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 tum)
Produkttyp Adapter, ACME gängad handtagsfäste
Typ av huvud 360 Vridbar
Färg Svart
Längd (engelska) 9 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 22.9 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bredd (metrisk) 4.8 cm
Bredd (engelska) 1,9 tum.
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1 st
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) Isolatorer, inneslutning och biokåpor i renrums- och buffertområden
För användning med (applikation) Rengöring inuti BSC, huvar och annan liten utrustning.
Färgkodad Nej
Material Acetal