Läs mer
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Verktyg och omslag
Produktkod. 15412060 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Produkttyp:
Moppskydd
Snabbkopplingsadapter
Material:
Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal
Mikrofiber, Polyesterskum innersida
Polyesternät, Polyesterskum innersida
Slätstickad polyester, Polyester, Polyester
Texturerad polyester, Polyester, Polyester
Mått:
35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 tum)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Material Mått unitSize
15412060 Snabbkopplingsadapter Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 tum) Varje
15531755 Moppskydd Mikrofiber, Polyesterskum innersida 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum) Varje
17495283 Moppskydd Slätstickad polyester, Polyester, Polyester 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum) -
15583720 Moppskydd Texturerad polyester, Polyester, Polyester 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum) Paket med 12
15302450 Moppskydd Polyesternät, Polyesterskum innersida 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15412060 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QDECC14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2765.00 SEK
    2687.67 SEK / Paket med 1
    Save 77.33 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna adapter för gardinrengöring i rostfritt stål fungerar med ett urval av glidöverdrag för att tillhandahålla en enkel metod att desinficera gardiner för renrumsremsor genom att klämma fast toppen av remsan och glida ner, vilket effektivt rengör båda sidorna samtidigt. Adaptern ansluts till något av SSU-seriens handtag.
Tillåter operatören att rengöra vinylbandsgardiner, båda sidor samtidigt, i renrum och stödområden. Micronova™ Econo CurtainCleaner™ greppar gardinen vid dess översta anslutning för att rengöra båda sidor av gardinen.
De Micronova Econo CurtainCleaner™ Verktyget har dubbla 14-tums stångklämmor som greppar gardinen vid dess översta anslutning och glider ner för att applicera eller skrapa ut rengöringsmedlet på båda sidor av gardinen på en gång. Överdragen finns i antingen slät eller strukturerad polyester, med ett lager av skum som håller desinfektionsmedel och underlättar vridning.
  • Enkelt klämverktyg för rengöring av vinylbandsgardiner
  • Elektropolerad rostfri adapter med dubbla 14-tums stångklämmor
  • Rengör båda sidorna av bandgardinen samtidigt
  • Överdrag tillgängliga i ett urval av tyger för specialiserad rengöring:
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
  • Designad för rena och kontrollerade miljöer
  • Adaptern ansluts till SSU-seriens handtag för utökad räckvidd
  • Gammabestrålade höljen finns tillgängliga för aseptiska områden
  • Tål alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 tum)
Produkttyp Snabbkopplingsadapter
Längd (engelska) 14 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 35.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 19.1 cm
Bredd (engelska) 7,5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) Handtag i SSU-serien
För användning med (applikation) Rengöring och sanering Renrumsgardiner
Färgkodad Nej
Material Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal