Läs mer
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Verktyg och omslag
Produktkod. 15531755 Handla allt Micronova Produkter
Produkttyp:
Moppskydd
Snabbkopplingsadapter
Material:
Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal
Mikrofiber, insida av polyesterskum, Polyester Foam Inner
Polyesternät, insida av polyesterskum, Polyester Foam Inner
Slätstickad polyester, Uretanskum, Polyester
Texturerad polyester, Uretanskum, Polyester
Mått:
35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 tum)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum)
Packungsgröße:
Paket med 12
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15531755
Marke: Micronova™ ECCAA14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Denna adapter för gardinrengöring i rostfritt stål fungerar med ett urval av glidöverdrag för att tillhandahålla en enkel metod att desinficera gardiner för renrumsremsor genom att klämma fast toppen av remsan och glida ner, vilket effektivt rengör båda sidorna samtidigt. Adaptern ansluts till något av SSU-seriens handtag.
Tillåter operatören att rengöra vinylbandsgardiner, båda sidor samtidigt, i renrum och stödområden. Micronova™ Econo CurtainCleaner™ greppar gardinen vid dess översta anslutning för att rengöra båda sidor av gardinen.
The Micronova Econo CurtainCleaner™ Tool features dual 14-inch bar clamps that grip the curtain at its uppermost connection, and slides down to apply, or squeegee the cleaning agent on both sides of the curtain at once. The covers are available in either smooth or textured polyester, with a layer of foam that holds disinfectant and facilitates wringing.
  • Simple clamp tool for cleaning vinyl strip curtains
  • Electropolished stainless steel adapter with dual 14-inch bar clamps
  • Cleans both sides of strip curtain at the same time
  • Covers available in a choice of fabrics for specialized cleaning:
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
  • Designed for clean and controlled environments
  • Adapter connects to SSU series handles for extended reach
  • Gamma Irradiated covers available for aseptic areas
  • Holds up to alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for re-use
  • Autoclavable
Spezifikation
Mått 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum)
Produkttyp Moppskydd
Modell ECCAA-14
Färg Blue
Längd (engelska) 14 in.
Sterilitet Non-sterile
Längd (metrisk) 35.6 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 2 in.
Motståndskraftig mot Chemicals
Disponibel Reusable
Kvantitet 12 Pk.
Skötselråd Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Inkluderar Stainless Steel Fasteners
För användning med (utrustning) QDECC-14 Mop Adapter
För användning med (applikation) For Cleaning Vinyl Strip Curtains in Cleanrooms and Support Areas
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Färgkodad No
Material Mikrofiber, insida av polyesterskum, Polyester Foam Inner
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt