Läs mer
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Verktyg och omslag
Produktkod. p-4717677 Handla allt Micronova Produkter
Produkttyp:
Mop Cover
Moppskydd
Snabbkopplingsadapter
Material:
Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal
Microfiber, Polyester Foam Inner
Polyester Mesh, Polyester Foam Inner
Slätstickad polyester, Uretanskum, Polyester
Texturerad polyester, Uretanskum, Polyester
Mått:
35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 tum)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum)
35.6 x 5.1 cm (14 x 2 in.)
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 15412060
Brand: Micronova™ QDECC14
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna adapter för gardinrengöring i rostfritt stål fungerar med ett urval av glidöverdrag för att tillhandahålla en enkel metod att desinficera gardiner för renrumsremsor genom att klämma fast toppen av remsan och glida ner, vilket effektivt rengör båda sidorna samtidigt. Adaptern ansluts till något av SSU-seriens handtag.
Tillåter operatören att rengöra vinylbandsgardiner, båda sidor samtidigt, i renrum och stödområden. Micronova™ Econo CurtainCleaner™ greppar gardinen vid dess översta anslutning för att rengöra båda sidor av gardinen.
De Micronova Econo CurtainCleaner™ Verktyget har dubbla 14-tums stångklämmor som greppar gardinen vid dess översta anslutning och glider ner för att applicera eller skrapa ut rengöringsmedlet på båda sidor av gardinen på en gång. Överdragen finns i antingen slät eller strukturerad polyester, med ett lager av skum som håller desinfektionsmedel och underlättar vridning.
  • Enkelt klämverktyg för rengöring av vinylbandsgardiner
  • Elektropolerad rostfri adapter med dubbla 14-tums stångklämmor
  • Rengör båda sidorna av bandgardinen samtidigt
  • Överdrag tillgängliga i ett urval av tyger för specialiserad rengöring:
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
  • Designad för rena och kontrollerade miljöer
  • Adaptern ansluts till SSU-seriens handtag för utökad räckvidd
  • Gammabestrålade höljen finns tillgängliga för aseptiska områden
  • Tål alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 tum)
Produkttyp Snabbkopplingsadapter
Längd (engelska) 14 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 35.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 19.1 cm
Bredd (engelska) 7,5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) Handtag i SSU-serien
För användning med (applikation) Rengöring och sanering Renrumsgardiner
Färgkodad No
Material Elektropolerat rostfritt stål (304), Acetal, Acetal