Läs mer
Micronova™ Renrumskonstruktionstejp
BIOPHARMA
Produktkod. 13167316 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
13167316 25,4 mm Varje
12803552 50,8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13167316 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer EZT1WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 SEK
    92.50 SEK / Paket med 1
    Save 67.50 SEK
    42% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt att riva LDPE-tejp med ett högklibbigt gummilim som enkelt binder olika medier, som plast till betong eller rostfritt stål.
Renrumskonstruktionstejp är en lätt att riva, lågdensitetspolyetentejp som är designad för renrumskonstruktion och underhåll. Den höga klibbigheten och det aggressiva limmet gör den väl lämpad för rena byggprojekt där hög- och lågenergiytor måste bindas samman med samma medium. Denna tejp passar bra och har inte samma dödsträckningsbegränsningar som kan förekomma i andra polyetenband.
  • Polyetentejp med ett högklibbigt syntetiskt gummilim
  • Hög klibbighet och utmärkt vidhäftning av det gummibaserade limmet
  • Tandad kant möjliggör enkel rivning i valfri längd
  • Designad för renrumskonstruktion och underhåll
  • Förbinder enkelt olika medier, som plast, betong och rostfritt stål
  • Bra formbarhet, ingen dead-stretch
  • Beständig mot vanliga lösningsmedel och syror
  • Lindad på en 3 tums plastkärna
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning; Intyg om överensstämmelse
Typ av lim Gummi
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Medium glans
Formatera Rulla
Material Polyeten
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Konstruktionstejp för kontrollerade miljöer; God vidhäftning till plast, betong och stål
Inkluderar 3 tum Plastkärna
Latexfri Ja
Kvantitet 36/Cs.
Storlek (engelska) 16 x 10 x 6 tum.
Storlek (metrisk) 40.6 x 25.4 x 15.24 cm
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 m x 25,4 mm (36 yd. x 1 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (engelska) tejp 1 tum
Bredd (metrisk) tejp 25.4 mm