Beskrivning
Den Micronova FlexBrush™ finns med antingen rostfritt stål eller zinktrådskärna för extra styvhet. Dessa borstar är idealiska för rengöring av små delar och utrustning, med valfria påklistrande lock för specialiserad rengöring. Ett valfritt plastgrepp fästs vid gängade handtag för längre räckvidd.
- Flexibla S- och J-formade stålborstar med nylonborst
- Idealiskt för rengöring av rörfasader, kopplingar och räcken
- Tillgänglig kärna i rostfritt stål eller zinktråd
- Zinkkärnan ger extra styvhet
- Penslar kan formas för specialanpassade tillämpningar
- 2,25-tums borststrån, 9-tums borsthuvuden
- Finns i ett urval av tyger för att förbättra hygienen
- NovaPoly — 100 % slätstickad polyester ger utmärkt desinfektionsspridning
- Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt både vått och torrt
- Plastgrepp kan fästas vid gängade handtag
- Gamma-bestrålade skydd tillgängliga för aseptiska områden
- Tillverkade med FDA-godkända material
- Omslagen är autoklavbara
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Moppskydd |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 36,7 cm |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 36.8 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Skötselråd | Tvättinstruktioner -- Varan kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 grader C. |
| För användning med (utrustning) | FlexBrush |
| För användning med (applikation) | Rengöring och sanering av överliggande rörledningar, räcken och renrumsfixturer |
| Visa mer |