Läs mer
Micronova™ Golvavloppsborste och handtag
Produktkod. 12745725 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Produkttyp:
Borsthandtag
Tömborste med Acme-tråd
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12745725 Borsthandtag Varje
12755715 Tömborste med Acme-tråd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12745725 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BRHFD36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 SEK
    525.42 SEK / Paket med 1
    Save 16.58 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Ett styvt borst, utbytbart borsthuvud och gängat plasthandtag, speciellt designat för rengöring av golvbrunnar. Borsthuvudet har svarta borst för färgkodning och handtaget är tryckt med ''Endast för golvavlopp'' för att hållas åtskilda från andra rengöringsborstar.
De Micronova Golvavloppsborste och handtag är speciellt utformade för rengöring av golvbrunnar. Den svarta borsten för golvavloppsborsten har en gängad ände för användning med golvavloppshandtaget.
  • Golvavloppsborste med styva svarta borst
  • Handtagen är tryckta med ''Endast för golvbrunnsbruk''
  • Tydlig skillnad från andra rengöringsborstar
  • 4 tum (10 cm) diameter borsthuvud
  • Gängad ändborste och handtag för enkelt byte
Specifikationer
Produkttyp Borsthandtag
Borstmaterial Nylon
Borsttyp Medium/Styv
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Plast
Typ av handtag Rund
Tips Typ Utan dricks
Sterilitet Icke-steril
Skötselråd Förvara i omgivningstemperatur
Färg Vitt
Diameter (engelska) Borst 1 tum
Diameter (metrisk) borst 2.54 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) För rengöring av golvbrunnar
Inkluderar Borsthandtag
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (engelska) Handtag 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm
Längd (metriskt) handtag 91.4 cm
Motståndskraftig mot Kemikalier
Bredd (engelska) Borst 1 tum
Bredd (metrisk) borst 2.5 cm