Läs mer
Micronova™ Gelrengöringsmedel för rostfritt stål
BIOPHARMA
Produktkod. 15590713 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Volym (engelska):
16 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Volym (engelska) Förpackningsstorlek
15590713 16 oz. Paket med 6
1 options
Produktkod. 15590713 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer SC1P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 SEK
    1108.07 SEK / Paket med 6
    Save 26.93 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Rostfritt stål gelrengöringsspray, med avancerad no-dropp-teknik, för att ta bort rost, oxidation och rester på rostfritt stål, metall och många andra hårda ytor. Finns i en 16 oz. sprayflaska.
  • Klänger och glider över de flesta ytor med minimal ansträngning vid kontakt
  • Applicera i sömmar och springor, vid hantering av rost, oxidation och uppbyggnad av rester för att förbehandla innan avtorkning
  • Oatomiserad— kommer inte att påverka luftkvaliteten
  • Fosforfri
  • Biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen
  • Inga VOC
  • NSF A7 betyg
Specifikationer
Produkttyp Gel tvättmedel
Färgkodad Nej
Form Gel
Typ av handtag Hold (Håll)
Sterilitet Icke-steril
Utseende Klart
Färg Klart
Innehåll och lagring Förvara vid omgivningstemperatur. Undvik direkt solljus. Skydda mot frysning.
För användning med (applikation) Gelrengöringsmedel för rostfri yta
Volym (engelska) 16 oz.