Läs mer
Micronova™ Handhållen skrapa
Produktkod. 13177786 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Längd (engelska):
8 tum
9,25 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
13177786 9,25 tum. Varje
13127286 8 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13177786 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer HHSWH10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00 SEK
    280.06 SEK / Paket med 1
    Save 11.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Ett handhållet skrapverktyg av polypropen med en formsprutad, sömlös design som förhindrar bakterietillväxt under rester och avlägsnande av ansamlingar i kontrollerade miljöer.
De Micronova Handhållen skrapa har formsprutad polypropenkonstruktion, utan sömmar eller sprickor som kan hysa bakterietillväxt. Skrapan är autoklaverbar och kommer inte att repa metallytor.
  • Formsprutat, handhållet skrapverktyg
  • För att ta bort rester och bygga upp i kontrollerade miljöer
  • Vit polypropenkonstruktion
  • Inga sömmar eller sprickor för bakterietillväxt
  • Kommer inte att repa metallytor
  • Finns i 8 eller 10 tums längder
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Skrapverktyg
Färg Vitt
Längd (engelska) 9,25 tum.
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 23.5 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 10.8 cm
Bredd (engelska) 4,25 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Storlek 11,8 x 24,64 cm (4,4 x 9,7 tum)
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1/Pk., 12/Cs.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur
För användning med (applikation) Borttagning av rester i kontrollerad miljö
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel
Färgkodad Nej