Läs mer
Micronova™ Handhållen skrapa
Produktkod. p-4365085 Handla allt Micronova Produkter
Längd (engelska):
8 tum
9,25 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13127286
Brand: Micronova™ HHSWH8
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett handhållet skrapverktyg av polypropen med en formsprutad, sömlös design som förhindrar bakterietillväxt under rester och avlägsnande av ansamlingar i kontrollerade miljöer.
De Micronova Handhållen skrapa har formsprutad polypropenkonstruktion, utan sömmar eller sprickor som kan hysa bakterietillväxt. Skrapan är autoklaverbar och kommer inte att repa metallytor.
  • Formsprutat, handhållet skrapverktyg
  • För att ta bort rester och bygga upp i kontrollerade miljöer
  • Vit polypropenkonstruktion
  • Inga sömmar eller sprickor för bakterietillväxt
  • Kommer inte att repa metallytor
  • Finns i 8 eller 10 tums längder
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Skrapverktyg
Färg Vitt
Längd (engelska) 8 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 20.3 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Storlek 7,62 x 20,32 (3 x 8 tum)
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1/Pk., 12/Cs.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur
För användning med (applikation) Borttagning av rester i kontrollerad miljö
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel
Färgkodad No