Läs mer
Micronova™ IPA-resistent LabMarker
BIOPHARMA
Produktkod. 12877053 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12877053 Svart Paket med 10
1 options
Produktkod. 12877053 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer PEN40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1051.72 SEK
    880.72 SEK / Paket med 10
    Save 171.00 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
En permanent markör med fina spetsar med alkoholbeständigt bläck som märker på kalla eller våta ytor, plastpåsar och engångslaboratorier.
Med permanent, snabbtorkande svart bläck som är resistent mot IPA
De Micronova IPA Resistant LabMarker har permanent, snabbtorkande, alkoholbeständigt bläck som märker på en rad olika ytor och som inte smetar på återanvändbart glas, metall eller porslin, utan kan skrubbas bort. Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden.
  • Finspets, svart permanent markör
  • Snabbtorkande, alkoholbeständigt bläck
  • Märken på kalla eller våta ytor, plastpåsar och engångsmateriel
  • Smettålig på glas, metall och porslin, men kan skrubbas bort
  • Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden
Specifikationer
Tipsstil Bra
Produkttyp Renrumspenna
Färg Svart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Material (fat) Högdensitetspolypropen
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Renrum och aseptisk miljö Dokumentation och märkning
Antal per förpackning 10
Kvantitet Ea.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Längd (engelska) 5,25 tum.