Description
Med permanent, snabbtorkande svart bläck som är resistent mot IPA
De Micronova Bestrålad IPA Resistant LabMarker har permanent, snabbtorkande, alkoholbeständigt bläck som märker på en rad olika ytor och som inte smetar på återanvändbart glas, metall eller porslin, men kan skrubbas bort. Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden.
- Finspets, svart permanent markör
- Snabbtorkande, alkoholbeständigt bläck
- Märken på kalla eller våta ytor, plastpåsar och engångsmateriel
- Smettålig på glas, metall och porslin, men kan skrubbas bort
- Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden
Spécification
Spécification
| Material | HDPE |
| Färg | Svart |
| Längd (engelska) | 5,25 tum. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Renrum och aseptisk miljö Dokumentation och märkning |
| Förpackning | 10/Pk. |
| Produkttyp | Renrumspenna |
| Kvantitet | Ea. |
| Sterilitet | Sterila |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.