Läs mer
Micronova™ M-Zone™ Flaskborste
Produktkod. 12715745 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
White
Diameter (metrisk) borst:
6.4 cm
7.6 cm
8.26 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12715745
Brand: Micronova™ BRWH01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Färgkodade flaskborstar med rundade, styva polyesterborst för mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och diverse utrustning i produktion och i labbet.
En serie färgkodade flaskborstar med rundade, styva polyesterborst för mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och diverse utrustning i produktion och i labbet.
The Micronova M-Zone™ Bottle Brushes are multipurpose brushes with rounded, stiff polyester bristles and either 12 or 16-inch plastic easy grip handles. Designed to clean bottles and other lab and production equipment.
  • Multipurpose, color-coded plastic bottle brushes
  • Durable, stiff polyester bristles
  • Easy grip plastic handle
  • For versatile and aggressive cleaning of bottles and equipment
  • Made from FDA approved, BPA free base resins
  • Available in Blue, Green, Red, White and Yellow
Specifikationer
Produkttyp Bottle Brush
Borstmaterial Polyester
Borsttyp Soft
Färgkodad Yes
Handtagsmaterial Polypropylene
Typ av handtag Round
Tips Typ Bound Bristle Tip
Sterilitet Non-sterile
Utseende Rounded, white, Bottle Brush Head with soft bristles, attached to a fixed length, white, plastic handle with rounded end.
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Skötselråd Keep at ambient temperature
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility; FDA Approved
Färg White
Innehåll och lagring Keep at ambient temperature
Diameter (engelska) Borst 3.25 in.
Diameter (metrisk) borst 8.26 cm
Mått (L x B x H) 16 x 3.5 x 3.5 in (40.6 x 8.89 x 8.89 cm)
Disponibel Reusable
Filtrerade Non-filtered
Brännbar Yes
För användning med (applikation) Fine cleaning of bottles and various equipment in labs, cleanrooms and production facilities.
För användning med (utrustning) BRSC6-01: NovaPoly Brush Cover; BRSC68-01: PolyMesh Brush Cover
Höjd (engelska) 3.5 in
Höjd (metrisk) 8.89 cm
Inkluderar Handle/Included, Part of Brush
Längd (engelska) 16 in.
Längd (engelska) Borst 3.25 in.
Längd (engelska) Borste 6.5 in.
Längd (engelska) Handtag 9.75 in.
Längd (metrisk) 40.6 cm
Längd (metrisk) borst 8.26 cm
Längd (metrisk) borste 16.5 cm
Längd (metriskt) handtag 24.77 cm
Material Polypropylene, Polyester
Antal borstrader 19
Förpackning Each Brush single bagged.
Kvantitet 12/Cs.
Motståndskraftig mot Standard disinfectants and cleaning solutions
Storlek 16 x 10 x 6 in.
Bredd (engelska) 3.5 in.
Bredd (metrisk) 8.9 cm
Bredd (engelska) Borst 3.25 in.
Bredd (metrisk) borst 8.26 cm