Läs mer
Micronova™ M-Zone™ Flaskborste
Produktkod. 12735755 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
White
Diameter (metrisk) borst:
6.4 cm
7.6 cm
8.26 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12735755
Brand: Micronova™ BRWH67
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färgkodade flaskborstar med rundade, styva polyesterborst för mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och diverse utrustning i produktion och i labbet.
En serie färgkodade flaskborstar med rundade, styva polyesterborst för mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och diverse utrustning i produktion och i labbet.
De Micronova M-Zone™ Flaskborstar är universalborstar med rundade, styva polyesterborst och antingen 12 eller 16-tums plasthandtag som är lätta att greppa. Designad för att rengöra flaskor och annan labb- och produktionsutrustning.
  • Flerfunktionella, färgkodade plastflaskborstar
  • Slitstarka, styva polyesterborst
  • Lätt grepp plasthandtag
  • För mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och utrustning
  • Tillverkad av FDA-godkända, BPA-fria bashartser
  • Finns i blått, grönt, rött, vitt och gult
Specifikationer
Produkttyp Flaskborste
Borstmaterial Polyester
Borsttyp Mjuk
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Polypropen
Typ av handtag Böjd
Tips Typ Böjd
Sterilitet Icke-steril
Utseende Rundat, vitt, flaskborsthuvud med mjuka borst, fäst på en fast längd, vitt plasthandtag med rundad ände.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Skötselråd Förvara i omgivningstemperatur
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse; ISO 9001 certifierad anläggning; FDA godkänd
Färg Vitt
Innehåll och lagring Förvara i omgivningstemperatur
Diameter (engelska) Borst 3 tum
Diameter (metrisk) borst 7.6 cm
Mått (L x B x H) 16 x 3 x 3 tum. (40,6 x 7,6 x 7,6 cm)
Disponibel Återanvändbar
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Färgkodade flaskborstar för rengöring av utrustning
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) 7.6 cm
Längd (engelska) 16 tum
Längd (engelska) Borst 3 tum
Längd (engelska) Borste 16,9 cm
Längd (engelska) Handtag 9 tum
Längd (metrisk) 40.6 cm
Längd (metrisk) borst 7.6 cm
Längd (metrisk) borste 17.7 cm
Längd (metriskt) handtag 22.9 cm
Material Polypropen, polyester
Förpackning Varje borste förpackad i singel
Kvantitet 12/Cs.
Motståndskraftig mot Standard desinfektionsmedel och rengöringslösningar
Storlek 16 x 10 x 6 tum.
Bredd (engelska) Borst 3 tum
Bredd (metrisk) borst 7.6 cm