Läs mer
Micronova™ M-Zone™ Flaskborste
Produktkod. 12765715 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Diameter (metrisk) borst:
6,4 cm
7,6 cm
8,26 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Diameter (metrisk) borst Förpackningsstorlek
12765715 Blått 8,26 cm Varje
12705725 Klart 8,26 cm Varje
12765725 Rött 8,26 cm Varje
12725755 Vitt 6,4 cm Varje
12715745 Vitt 8,26 cm Varje
12765755 Gult 8,26 cm Varje
12735755 Vitt 7,6 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12765715 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BRDB01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 SEK
    380.01 SEK / Paket med 1
    Save 8.99 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färgkodade flaskborstar med rundade, styva polyesterborst för mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och diverse utrustning i produktion och i labbet.
En serie färgkodade flaskborstar med rundade, styva polyesterborst för mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och diverse utrustning i produktion och i labbet.
De Micronova M-Zone™ Flaskborstar är universalborstar med rundade, styva polyesterborst och antingen 12 eller 16-tums plasthandtag som är lätta att greppa. Designad för att rengöra flaskor och annan labb- och produktionsutrustning.
  • Flerfunktionella, färgkodade plastflaskborstar
  • Slitstarka, styva polyesterborst
  • Lätt grepp plasthandtag
  • För mångsidig och aggressiv rengöring av flaskor och utrustning
  • Tillverkad av FDA-godkända, BPA-fria bashartser
  • Finns i blått, grönt, rött, vitt och gult
Specifikationer
Produkttyp Flaskborste
Borsttyp Mjuk
Färgkodad Ja
Handtagsmaterial Polypropen
Typ av handtag Rund
Tips Typ Inbunden borstspets
Sterilitet Icke-steril
Utseende Rundat, blått, flaskborsthuvud med mjuka borst, fäst i en fast längd, blått, plasthandtag med rundad ände.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Skötselråd Förvara i omgivningstemperatur
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse; ISO 9001 certifierad anläggning; FDA godkänd
Färg Blått
Innehåll och lagring Förvara i omgivningstemperatur
Diameter (engelska) Borst 3,25 tum.
Diameter (metrisk) borst 8,26 cm
Mått (L x B x H) 16 x 3,5 x 3,5 tum (40,6 x 8,89 x 8,89 cm)
Disponibel Återanvändbar
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Finstädning av flaskor och diverse utrustning i labb, renrum och produktionsanläggningar.
För användning med (utrustning) BRSC6-01: NovaPoly Borstskydd; BRSC68-01: PolyMesh Borstskydd
Höjd (engelska) 3,5 tum
Höjd (metrisk) 8.89 cm
Inkluderar Handtag/ingår, del av borste
Längd (engelska) 16 tum
Längd (engelska) Borst 3,25 tum.
Längd (engelska) Borste 6,5 tum.
Längd (engelska) Handtag 9,75 tum.
Längd (metrisk) 40.6 cm
Längd (metrisk) borst 8.26 cm
Längd (metrisk) borste 16.5 cm
Längd (metriskt) handtag 24.77 cm
Material Polypropen, polyester
Antal borstrader 19
Förpackning Varje borste i en påse.
Kvantitet 12/Cs.
Motståndskraftig mot Standard desinfektionsmedel och rengöringslösningar
Storlek 16 x 10 x 6 tum.
Bredd (engelska) 3,5 tum
Bredd (metrisk) 8.9 cm
Bredd (engelska) Borst 3,25 tum.
Bredd (metrisk) borst 8.26 cm