Läs mer
Micronova™ Bestrålat M-Zone™ CuffStrip™ Tejpa
BIOPHARMA
Produktkod. 13107366 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Klart
Mörkblå
Vitt
Mått (L x B):
18 x 2 tum
18 x 3 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
13107366 Klart 18 x 2 tum Paket med 200
13147366 Mörkblå 18 x 2 tum Paket med 200
13117366 Vitt 18 x 3 tum Paket med 200
13127366 Vitt 18 x 3 tum Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13107366 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CST218WHIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10705.00 SEK
    9806.64 SEK / Paket med 200
    Save 898.36 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
En bestrålad, formbar polyetentejp med perforeringar på 7,6 cm (3 tum) intervaller, som är utformade för att säkerställa en tätning mellan handsken och plagget i renrumskläder. Finns i mindre bredder för plåttätning vid miljöövervakning.
De Micronova Bestrålat MicroSeal™ Manschettförseglingstejp är en polyetentejp med låg densitet och låg utgasning med tryckkänsligt akryllim och perforeringar på 7,6 cm (3 tum) intervaller som tillåter användare att binda och riva i optimala längder för att fästa handsken vid plagget. Tillgänglig från 0,5 till 3-tums bredd; mindre bredder är idealiska för plåttätning under miljöövervakning.
  • Formbar bestrålad polyetentejp
  • Tryckkänsligt akryllim
  • Effektiv tätning mellan handsken och plagget
  • Perforeringar vid 7,6 cm (3 tum) intervaller
  • Tillgänglig från 0,5 till 3 tums bredd
  • Mindre bredder för plåttätning vid miljöövervakning
  • Tejp med låg densitet och låg utgasning
  • Sår på en 3 tum. (7,6 cm) plastkärna utan foder
  • 18-yard rullen ger cirka 42 tätningar; den 36 yd. rulle, 84 sigill
  • Lämplig för livsmedelsbearbetning och läkemedelsproduktion
  • Gammabestrålade för aseptiska områden
Specifikationer
Typ av lim Akryl
Beläggning LDPE
Färg Klart
Avsluta Gloss
Formatera Blad
Material Polyeten, Polypropen
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Tätning av manschetter till handskar i kontrollerade och aseptiska miljöer
Mått (L x B) 18 x 2 tum
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45.7 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5.1 cm