Läs mer
Micronova™ Bestrålat M-Zone™ CuffStrip™ Tejpa
Produktkod. p-4247087 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Klart
Mörkblå
Vitt
Mått (L x B):
18 x 2 tum
18 x 3 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
13147366 Mörkblå 18 x 2 tum Paket med 200
13107366 Klart 18 x 2 tum Paket med 200
13117366 Vitt 18 x 3 tum Paket med 200
13127366 Vitt 18 x 3 tum Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13147366 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CSTX2DBIR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En bestrålad, formbar polyetentejp med perforeringar på 7,6 cm (3 tum) intervaller, som är utformade för att säkerställa en tätning mellan handsken och plagget i renrumskläder. Finns i mindre bredder för plåttätning vid miljöövervakning.
Micronova Irradiated MicroSeal™ Cuff Seal Tape är en lågdensitet, lågavgasande polyetentejp med tryckkänsligt, renavskalande akryllim och perforeringar på 7,6 cm (3 tum). intervaller som tillåter användare att binda och riva i optimala längder för att fästa handsken i plagget. Finns i bredd på 0,5 till 3 tum; Mindre bredder är idealiska för platttätning under miljöövervakning.
  • Conformabelt bestrålat polyetenband
  • Tryckkänsligt akryllim
  • Effektiv tätning mellan handsken och plagget
  • Perforeringar på 7,6 cm (3 tum) Intervall
  • Finns i bredd från 0,5 till 3 tum
  • Mindre bredder för platttätning under miljöövervakning
  • Lågdensitets- och lågutgasningsband
  • Sår på en 3-tum. (7,6 cm) plastkärna utan innerlägg
  • Den 18 yd. långa rullningen ger cirka 42 sigill; 36 yd. rullning, 84 SEALs
  • Lämplig för livsmedelsförädling och läkemedelsproduktion
  • Gamma bestrålad för aseptiska områden
Specifikationer
Typ av lim Akryl
Beläggning LDPE
Färg Mörkblå
Material Polyeten, Polypropen
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Försegling av manschetter till handskar i kontrollerade och aseptiska miljöer
Mått (L x B) 18 x 2 tum
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45.7 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5.1 cm