Läs mer
Micronova™ MegaSwat™ Adapter och moppöverdrag
Handla allt Micronova Produkter
Material:
HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304)
Mikrofiber, polyester, nylon, uretanskum, Nylon, Urethane Foam, Urethane Foam
Polyester
Mått:
5,1 x 20,3 cm (2 x 8 tum)
5,1 x 40,6 cm (2 x 16 tum)
6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 tum)
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tum)
Produkttyp:
Moppadapter
Moppskydd
Kvantitet:
12/Poly-fodrade Cs. Individuellt förpackade
6/ask Enkelpåsad och förpackad
Enstaka påsar och förpackade 6 per väska
Individuellt förpackade och förpackade 12 per polyfodrat fodral
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
The Micronova™ MegaSwat™ blade style mop is lightweight and features a flexible blade that is uniquely designed to glide around, under and behind heavy equipment. Use wet or dry, the mop covers are available in microfiber and either smooth or textured polyester for specialized cleaning.
- Blade style mops easily glide under and behind equipment
- Covers available in three fabric options, with or without a foam interior
- NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
- PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
- Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide, highly absorbent and effective wet or dry.
- Available in various lengths
- Designed for use with SSU series QD handles
- Compatible with alcohol and strong disinfectants
- Launderable for reuse
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 tum) |
| Produkttyp | Moppskydd |
| Färg | White |
| Längd (engelska) | 16 in. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Längd (metrisk) | 40.6 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Bredd (metrisk) | 6.4 cm |
| Bredd (engelska) | 2.5 in. |
| Disponibel | Reusable |
| Visa mer |