Läs mer
Micronova™ MegaSwat™ Adapter och moppöverdrag
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13127436 Handla allt Micronova Produkter
Material:
HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304)
Microfiber Polyester, Nylon, Urethane Foam, Urethane Foam
Polyester
Mått:
5,1 x 20,3 cm (2 x 8 tum)
5,1 x 40,6 cm (2 x 16 tum)
6.4 x 40.6 cm (2.5 x 16 in.)
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tum)
Produkttyp:
Mop Cover
Moppadapter
Moppskydd
Kvantitet:
12/Poly-lined Cs. Individually Bagged
6/ask Enkelpåsad och förpackad
Enstaka påsar och förpackade 6 per väska
Individuellt förpackade och förpackade 12 per polyfodrat fodral
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13127436
Brand: Micronova™ MS68
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Micronovas ™lätta, bladstil, flexibla moppadapter, med ett urval av moppöverdrag, är unikt designad för att rengöra runt, under och bakom tung bearbetningsutrustning och kalibrerade apparater i labbet och renrummet.
De Micronova™ MegaSwat™ Mopp i bladstil är lätt och har ett flexibelt blad som är unikt designat för att glida runt, under och bakom tung utrustning. Använd vått eller torrt, moppöverdragen finns i mikrofiber och antingen slät eller strukturerad polyester för specialiserad rengöring.
  • Bladmoppar glider lätt under och bakom utrustning
  • Överdrag finns i tre tygalternativ, med eller utan skuminredning
  • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
  • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
  • Mikrofiber— 80 % polyester, 20 % polyamid, högabsorberande och effektivt vått eller torrt.
  • Finns i olika längder
  • Designad för användning med SSU-serien QD-handtag
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tum)
Produkttyp Moppskydd
Färg Vitt
Längd (engelska) 8 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 20.3 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet Individuellt förpackade och förpackade 12 per polyfodrat fodral
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (utrustning) Handtag i QDMS-16 och SSU-serien
För användning med (applikation) För rengöring runt tung processutrustning eller kalibrerad utrustning
Färgkodad No
Material Polyester