Läs mer
Micronova™ MegaSwat™ Adapter och moppöverdrag
Produktkod. 13128695 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304)
Mikrofiberpolyester, Nylon, Uretanskum, Uretanskum
Polyester
Mått:
5,1 x 20,3 cm (2 x 8 tum)
5,1 x 40,6 cm (2 x 16 tum)
6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 tum)
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tum)
Produkttyp:
Moppadapter
Moppskydd
Kvantitet:
12/Poly-linjerade C:n. Individuellt påsad
6/ask Enkelpåsad och förpackad
Enstaka påsar och förpackade 6 per väska
Individuellt förpackade och förpackade 12 per polyfodrat fodral
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Mått Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
13128695 HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304) 5,1 x 20,3 cm (2 x 8 tum) Moppadapter 6/ask Enkelpåsad och förpackad Varje
13198685 HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304) 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 tum) Moppadapter Enstaka påsar och förpackade 6 per väska Varje
13127436 Polyester 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tum) Moppskydd Individuellt förpackade och förpackade 12 per polyfodrat fodral Varje
13107446 Mikrofiberpolyester, Nylon, Uretanskum, Uretanskum 6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 tum) Moppskydd 12/Poly-linjerade C:n. Individuellt påsad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13128695 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QDMS8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.00 SEK
    942.36 SEK / Paket med 1
    Save 49.64 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-03-2027
Micronovas ™lätta, bladstil, flexibla moppadapter, med ett urval av moppöverdrag, är unikt designad för att rengöra runt, under och bakom tung bearbetningsutrustning och kalibrerade apparater i labbet och renrummet.
De Micronova™ MegaSwat™ Mopp i bladstil är lätt och har ett flexibelt blad som är unikt designat för att glida runt, under och bakom tung utrustning. Använd vått eller torrt, moppöverdragen finns i mikrofiber och antingen slät eller strukturerad polyester för specialiserad rengöring.
  • Bladmoppar glider lätt under och bakom utrustning
  • Överdrag finns i tre tygalternativ, med eller utan skuminredning
  • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
  • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
  • Mikrofiber— 80 % polyester, 20 % polyamid, högabsorberande och effektivt vått eller torrt.
  • Finns i olika längder
  • Designad för användning med SSU-serien QD-handtag
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 5,1 x 20,3 cm (2 x 8 tum)
Produkttyp Moppadapter
Längd (engelska) 8 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 20.3 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 6/ask Enkelpåsad och förpackad
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (utrustning) MS6 Megaswat-seriens kåpor och SSU-seriens handtag
För användning med (applikation) För rengöring runt tung processutrustning eller kalibrerad utrustning
Färgkodad Nej
Material HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304)