Läs mer
Micronova™ MegaSwat™ Adapter och moppöverdrag
Produktkod. 13198685 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304)
Mikrofiberpolyester, Nylon, Uretanskum, Uretanskum
Polyester
Mått:
5,1 x 20,3 cm (2 x 8 tum)
5,1 x 40,6 cm (2 x 16 tum)
6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 tum)
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tum)
Produkttyp:
Moppadapter
Moppskydd
Kvantitet:
12/Poly-linjerade C:n. Individuellt påsad
6/ask Enkelpåsad och förpackad
Enstaka påsar och förpackade 6 per väska
Individuellt förpackade och förpackade 12 per polyfodrat fodral
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Mått Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
13198685 HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304) 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 tum) Moppadapter Enstaka påsar och förpackade 6 per väska Varje
13128695 HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304) 5,1 x 20,3 cm (2 x 8 tum) Moppadapter 6/ask Enkelpåsad och förpackad Varje
13127436 Polyester 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tum) Moppskydd Individuellt förpackade och förpackade 12 per polyfodrat fodral Varje
13107446 Mikrofiberpolyester, Nylon, Uretanskum, Uretanskum 6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 tum) Moppskydd 12/Poly-linjerade C:n. Individuellt påsad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13198685 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QDMS16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    972.00 SEK
    942.36 SEK / Paket med 1
    Save 29.64 SEK
    3% Av
Afficher toutes les promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Micronovas ™lätta, bladstil, flexibla moppadapter, med ett urval av moppöverdrag, är unikt designad för att rengöra runt, under och bakom tung bearbetningsutrustning och kalibrerade apparater i labbet och renrummet.
De Micronova™ MegaSwat™ Mopp i bladstil är lätt och har ett flexibelt blad som är unikt designat för att glida runt, under och bakom tung utrustning. Använd vått eller torrt, moppöverdragen finns i mikrofiber och antingen slät eller strukturerad polyester för specialiserad rengöring.
  • Bladmoppar glider lätt under och bakom utrustning
  • Överdrag finns i tre tygalternativ, med eller utan skuminredning
  • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
  • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
  • Mikrofiber— 80 % polyester, 20 % polyamid, högabsorberande och effektivt vått eller torrt.
  • Finns i olika längder
  • Designad för användning med SSU-serien QD-handtag
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Spécification
Mått 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 tum)
Produkttyp Moppadapter
Längd (engelska) 16 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 40.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 2,5 tum
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet Enstaka påsar och förpackade 6 per väska
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (utrustning) MS6 Megaswat-seriens kåpor och SSU-seriens handtag
För användning med (applikation) Rengöring och sanering i och runt process- och labbutrustning
Färgkodad Nej
Material HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.