Läs mer
Micronova™ MegaTip™ Rengöring av bomullspinne och överdrag
Produktkod. 13168695 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304)
Produkttyp:
Moppadapter
Mått:
22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Produkttyp Mått unitSize
13168695 HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304) Moppadapter 22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 tum) Varje
1 options
Produktkod. 13168695 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QDMT1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00 SEK
    628.61 SEK / Paket med 1
    Save 18.39 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den här rejäla rengöringspinnen fungerar med 100 % polyesterskumstoppar och det universella handtaget för att enkelt rengöra urtag, hörn och vinklar mellan väggar och tak.
De Micronova MegaTip™ Rengöringspinnar och överdrag, när de används med SSU-seriens universella handtag, når lätt att rengöra urtag, hörn och vinklar mellan väggar och tak och andra områden där det inte är praktiskt att använda en mopp eller torkduk.
  • Betydande 4 x 1,5 tum (10 x 4 cm) rengöringsservett
  • Unikt designad för att rengöra urtag och hörn
  • 100 % slätstickade bomullstopp i polyester
  • Spinnadapter i rostfritt stål
  • Designad för användning med SSU-seriens universella handtag
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Täcker tillgänglig gammabestrålad för aseptiska områden och utrustning
Specifikationer
Mått 22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 tum)
Produkttyp Moppadapter
Färg Grå
Längd (engelska) 9 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 22.9 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 3.18 cm
Bredd (engelska) 1,25 tum.
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1/Pk.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) MegaTip Svabb
För användning med (applikation) Rengöring och sanering i trånga utrymmen och hörn.
Färgkodad Nej
Material HDPE, Elektropolerat rostfritt stål (304)