Läs mer
Micronova™ M-Zone™ MicroDispenser™ Beröringsfri tvåldispenser
BIOPHARMA
Produktkod. 13197306 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
2 ml
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
13197306 2 ml Klart Paket med 6
13107316 1 ml Blått Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13197306 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer ICCAP16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 SEK
    332.12 SEK / Paket med 6
    Save 6.88 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Beröringsfritt dispenseringssystem för handvård som erbjuder problemfri väggmonterad installation och en tyngdkraftsmatad pump för enkelt flaskbyte och effektiv batterianvändning.
Beröringsfri dispenser är designad för användning med ett urval av ICCAP dispenseringskapslar som skruvas på motsvarande 500 ml utbytbara flaskor och snäpper fast i behållaren. När den elektroniska strålen bryts av en hand som passerar under enheten, trycks bubblan på pipen ned för att släppa ut antingen 1 eller 2 ml handvård i handflatan.
  • Beröringsfri handvårdsdispenser
  • Väggfäste med droppbricka
  • Problemfri installation och flaskbyte
  • Kompakt, gravitationsmatad enhet, utan behov av slang
  • Effektiv batterianvändning
  • För användning med ett urval av ICCAP dispenseringskapslar:
    • ICCAP-16 - Grön 2 mL dispenseringskapsel för tvål och desinfektionsmedel
    • ICCAP-17IR - Blå 1 mL dispenseringskapsel för steril IPA eller desinfektionsmedel
  • Designad för användning med Micronova handvård 500 ml ersättningsflaskor:
    • Hy-G-Clenz - antibakteriell tvål, Aquahol - steril alkohol, NovaClenz - handsprit och LoNa - låg natrium handtvål
Specifikationer
Produkttyp Dosering av kapsel
Färgkodad Ja
Form Kapslar
Typ av handtag Hold (Håll)
Tips Typ Pip
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Skötselråd När pipen är fastsatt snäpper den upp och nedvända flaskan fast i behållaren. När den elektroniska strålen bryts av en hand som passerar under enheten, trycks bubblan på pipen ned för att fördela tvålen eller lotionen i handflatan.
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformity
Färg Klart
Innehåll och lagring Förvara i omgivningstemperatur
Mått (L x B x H) 1,375 x 1,375 x 3,25 tum. (3,49 x 3,49 x 8,26 cm)
Disponibel Återanvändbar
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Använd med vanliga tvålar och desinfektionsmedel
För användning med (utrustning) M-Zone MicroDispenser Tvål eller rengöringsmedel, ICDISP-3
Höjd (engelska) 3,25 tum.
Höjd (metrisk) 8.26 cm
Längd (engelska) 1,375 tum
Längd (metrisk) 3.49 cm
Material Polypropen
Motståndskraftig mot Kompatibel med vanliga ytrengöringsmedel
Storlek 5 x 5 x 5
Volym (engelska) 0,068 oz.
Volym (metrisk) 2 ml
Bredd (engelska) 1,375 tum
Bredd (metrisk) 3.49 cm