Läs mer
Micronova™ MegaTape™ Polyethylene Cleanroom Tape
Handla allt Micronova Produkter
Bredd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
The Micronova MegaTape™ Polyethylene Cleanroom Tape, with hi-tack acrylic adhesive, provides superior sealing abilities and removes cleanly with no adhesive residue. This tape is low outgassing, has good conformability, similar to vinyl tapes, and shows excellent resistance to UV, moisture, acids, alkalis, oils, abrasion and weathering.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Typ av lim | Acrylic |
| Färg | White |
| Material | Polyethylene |
| Produkttyp | Cleanroom Tape |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Ideal for Clean Construction and Maintenance Projects |
| Temperaturområde (engelska) | 60°F to 80°F |
| Temperaturområde (metriskt) | 16°C to 27°C |
| Mått (LxB) | 33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.) |
| Visa mer |