Läs mer
Micronova™ Bestrålade renrumsservetter
BIOPHARMA
Produktkod. 13177346 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått (L x B):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
13177346 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum) Paket med 100
1 options
Produktkod. 13177346 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer WP499IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17115.00 SEK
    16752.00 SEK / Paket med 100
    Save 363.00 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
En serie med låg luddande, absorberande våtservetter som är idealiska för rengöring, desinficering, polering och torkning i renrummet, stödområdena och forskningssviterna. Finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring.
De Micronova Renrumsservetter inkluderar en rad absorberande våtservetter med låg luddighet som är idealiska för rengöring, desinficering och avtorkning av applikationer i en mängd olika industrier.
  • Renrumsservetter för en mängd olika applikationer
  • Låg luddande och absorberande egenskaper
  • Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring:
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt vått eller torrt
    • PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
    • NovaCel— Fast polyvinylacetat, superabsorberande, tar bort fina partiklar och mjäll
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska miljöer
  • Bra kompatibilitet med kemikalier
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Bestrålad renrumsservett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyvinylacetat
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Innehåll och lagring Förvara i omgivningstemperatur
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Delar och ytrengöring, för att ta bort hårda smuts och avlägsnande av vätskor
Förpackningsmängd 100/Cs.
Sterilitet Sterila
Skötselråd Förvara i omgivningstemperatur