Beskrivning
De Micronova NovaClean™ Floor Cleaner är ett renrumsrengöringsmedel för alla ändamål med fin filtrering och renhet som är idealisk för läkemedels- och bioteknisk industri. NovaClean AFX (NC10-G) är en aminfri formulering, speciellt lämpad i halvledarapplikationer.
- Koncentrerat renrumstvättmedel
- Effektiv på de flesta ytor, inklusive ledande och halvledarapplikationer
- Idealisk för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar
- Genererar inte en statisk laddning och påverkar inte effektiviteten hos ledande golv
- Ger 60-128 liter rengöringslösning per 1 gallon behållare
- Fri från mobila joner
- Filtrerad till 0,1 mikron
- Låg jonisk; låg i natrium och kalium
- Låga nivåer av icke-flyktiga rester
- Biologiskt nedbrytbar
- Frisköljning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Golvrengöring |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Klar vätska |
| pH | 7 till 9 |
| Produktlinje | NovaClean |
| Doft | Oparfymerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utseende | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Sammansättning | 0,1 μm filtrerat ytaktivt medel med låg jonhalt |
| Visa mer |