Läs mer
Micronova™ NovaClean™ Golvrengöring
Produktkod. 18788979 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Volym (engelska):
1 l
1 gal.
5 gal.
Förpackningsstorlek:
15.14 L
18.9 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (engelska) Förpackningsstorlek
18788979 1 l -
11952475 1 gal. 15.14 L
12887053 5 gal. 18.9 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18788979 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer NC1Q
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ett koncentrerat, allsidigt rengöringsmedel för renrum som är designat för användning mellan desinfektionsmedel och för att avlägsna rester. Denna formel är fri från mobila joner och är effektiv på de flesta ytor, inklusive ledande golv och halvledarapplikationer.
De Micronova NovaClean™ Floor Cleaner är ett renrumsrengöringsmedel för alla ändamål med fin filtrering och renhet som är idealisk för läkemedels- och bioteknisk industri. NovaClean AFX (NC10-G) är en aminfri formulering, speciellt lämpad i halvledarapplikationer.
  • Koncentrerat renrumstvättmedel
  • Effektiv på de flesta ytor, inklusive ledande och halvledarapplikationer
  • Idealisk för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar
  • Genererar inte en statisk laddning och påverkar inte effektiviteten hos ledande golv
  • Ger 60-128 liter rengöringslösning per 1 gallon behållare
  • Fri från mobila joner
  • Filtrerad till 0,1 mikron
  • Låg jonisk; låg i natrium och kalium
  • Låga nivåer av icke-flyktiga rester
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Frisköljning
Specifikationer
Produkttyp Golvrengöring
Färgkodad Nej
Produktlinje NovaClean
Sterilitet Icke-steril
Utseende Klart
Sammansättning 0,1 μm filtrerat ytaktivt medel med låg jonhalt
Innehåll och lagring Förvara vid omgivningstemperatur. Undvik direkt solljus.
För användning med (applikation) Allmänt renrumsfiltrerat rengöringsmedel, frisköljande
För användning med (utrustning) Moppar och hinkar eller våtservetter och svamp
Volym (engelska) 1 l
Volym (metrisk) 0.95 L