Beskrivning
- Offers increased friction resistance
- Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
- Washable
- Latex exterior bonded with rayon
- 400% absorbency
- Ideal for removing fine dusts and powders
- Can be laundered and autoclaved
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | NovaLite™ Cleanroom Wipes |
| Längd (engelska) | 12 in. |
| Längd (metrisk) | 30.48 cm |
| Bredd (engelska) | 12 in. |
| Bredd (metrisk) | 25.4 cm |
| Material | Cellulose, Latex |
| Disponibel | Reusable |
| Mått (L x B) | 12 x 10 tum (30,48 x 25,4 cm) |
| För användning med (applikation) | Removing fine dusts and powders, used in workstations, laminar flow benches, walls, windows, cleanroom |
| Tjocklek (engelska) | 0.062 in. |