Läs mer
Micronova™ NovaLite™ Wipers
Handla allt Micronova Produkter
Mått (L x B):
12 x 10 tum (30,48 x 25,4 cm)
12 x 12 tum
18 x 14 tum
9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Offers increased friction resistance
- Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
- Washable
- Latex exterior bonded with rayon
- 400% absorbency
- Ideal for removing fine dusts and powders
- Can be laundered and autoclaved
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | NovaLite™ Cleanroom Wipes |
| Längd (engelska) | 18 in. |
| Längd (metrisk) | 45.72 cm |
| Bredd (engelska) | 18 in. |
| Bredd (metrisk) | 35.56 cm |
| Material | Cellulose, Latex |
| Disponibel | Reusable |
| Mått (L x B) | 18 x 14 tum |
| För användning med (applikation) | Cleanroom |
| Tjocklek (engelska) | 0.062 in. |