Läs mer
Micronova™ NovaPoly™ Torka
Produktkod. 13127356 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
13127356 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Paket med 10
1 options
Produktkod. 13127356 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer WP699H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 SEK
    780.42 SEK / Paket med 10
    Save 16.58 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
För ISO Klass 1 till 5
  • Lågluddande polyesterduk med bra uppsugningsförmåga
  • Inverterad fåll skyddar mot att fastna eller generering av partiklar genom exponerade sömmar
  • Robust design med speciell absorberande väv för ökad uppsugning
  • Kan tvättas och överföras till mindre kritiska områden; även autoklaverbar
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.8 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.8 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Används i arbetsstationer, väggar, fönster
För användning med (utrustning) Laminära flödesbänkar