Läs mer
Micronova™ NovaSpill™ Bestrålad spillkudde för renrum
BIOPHARMA
Produktkod. 13137606 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Längd (metrisk):
71 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
13137606 71 cm Paket med 12
1 options
Produktkod. 13137606 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer NS628IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4130.00 SEK
    3971.79 SEK / Paket med 12
    Save 158.21 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Denna U-formade spillkudde är absorberande och lätt, gjord av lågpartikelhaltig polyester för att absorbera spill i renrummet. Tillgänglig gammabestrålad.
De Micronova NovaSpill™ Cleanroom Spill Pillow är speciellt designad med högabsorberande polyester med låg partikelform för att absorbera spill i renrummet. Den U-formade kudden är lätt och lätt att förvara.
  • Bekväm U-formad spillkudde
  • 100 % slätstickad polyesteröverdrag
  • Mycket absorberande med låga partiklar
  • Kompatibel med vanliga rengöringsmedel och desinfektionsmedel
  • Tillgänglig gammabestrålad
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
För användning med (applikation) Spillsanering i renrum och aseptiska områden
Färg Vitt
Längd (engelska) 28 tum
Längd (metrisk) 71 cm
Material Polyester
Typ Kontamineringskontrollmatta
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 6.4 cm