Läs mer
Micronova™ NovaWipe™ Wipers
Produktkod. 13127336 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 10 tum (30,48 x 25,4 cm)
12 x 12 tum
18 x 4 tum (45,7 x 10,2 cm)
9 x 7 tum (22,9 x 17,8 cm)
9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsmängd:
1 st.
10 torkarblad/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd unitSize
13127336 12 x 12 tum 10 torkarblad/förp. Paket med 100
13177326 12 x 10 tum (30,48 x 25,4 cm) 10 torkarblad/förp. Paket med 100
13137336 18 x 4 tum (45,7 x 10,2 cm) 10 torkarblad/förp. Paket med 50
13177336 9 x 7 tum (22,9 x 17,8 cm) 10 torkarblad/förp. Paket med 100
13187336 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm) 10 torkarblad/förp. Paket med 100
13147336 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm) 1 st. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13127336 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer WP11212
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For semiconductor and microelectronics cleaning where the fast-drying, absorbent properties of PVA are key
  • With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
  • For general wiping, lapping and polishing applications
  • Can be laundered and re-used
Specifikationer
Produkttyp NovaWipe™ Cleanroom Wipes
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 12 in.
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyvinyl Alcohol
Disponibel Reusable
Mått (L x B) 12 x 12 tum
För användning med (applikation) Ideal for general wiping, lapping and polishing applications
För användning med (utrustning) Workstations, laminar flow benches, walls, windows
Förpackningsmängd 10 torkarblad/förp.