Läs mer
Micronova™ PharmaPly™ Mopphuvud
Handla allt Micronova Produkter
:
6 x 15 tum lång
Beskrivning
- Mopphuvud av polyester/rayonblandning för rengöring/desinfektion av farmaceutiska stödområden, sjukhus och laboratorier
- Designad för användning med MicroMop™ adapter och handtag (säljs separat)
- 15 tum lång (38 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsmopp |
| Färgkod | Vitt |
| Längd (engelska) | 15 tum |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Används för att snabbt och effektivt täcka stora ytor, golv |
| Färgkodad | Nej |
| Material | Polyester, Rayon |