Läs mer
Micronova™ PharmaPly™ Bestrålad polyester-rayon rörformad strängmopp
BIOPHARMA
Produktkod. 13157456 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Polyester, Cellulosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
13157456 Polyester, Cellulosa Paket med 24
1 options
Produktkod. 13157456 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer PPM4MM15IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5805.00 SEK
    5579.10 SEK / Paket med 24
    Save 225.90 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-04-2027
Kräver
MH-1 eller MHC-1, eller QDMH-1 ram med SSU-seriens handtag
En extremt lätt, 6 x 15-tums rörformad strängmopp som är idealisk för att täcka stora ytor snabbt och effektivt i kontrollerade miljöer, farmaceutiska stödområden, sjukhus och laboratorier där stränga rengöringsrutiner är absolut nödvändiga.
De Micronova PharmaPly™ PolyCellulose™ Tubular String Mop väger, när den är helt mättad, hälften av vikten av konkurrenskraftiga produkter, vilket gör den ergonomiskt idealisk för stora produktionsområden och dygnet runt rengöringscykler. De tvinnade polyester/cellulosatrådarna möjliggör en jämn beläggning, utan överdriven vätning.
  • Extremt lätt, 6 x 15-tums mopp med rörformade strängar
  • Lågt luddande och superabsorberande tyg av polyester/cellulosablandning
  • Vit PolyCellulose remsor— 55% polyester, 45% cellulosa
  • Idealisk för stora produktionsområden och dygnet runt rengöringscykler
  • Tvinnade trådar möjliggör ett jämnt lager av vätska, utan överdriven vätning
  • Helt mättat mopphuvud är hälften så mycket som konkurrerande produkter
  • Idealisk för kontrollerade miljöer, läkemedel, sjukhus och laboratorier
  • För användning med QDMH-1- eller MH-1-seriens moppadaptrar
  • Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska miljöer
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 tum)
Produkttyp String Mop
Färg Vitt
Längd (engelska) 16 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 40.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 15.2 cm
Bredd (engelska) 6 tum
Disponibel Återanvändbar
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur
För användning med (applikation) Golvrengöring och sanering i renrum och kontrollerade miljöer
Färgkodad Nej
Material Polyester, Cellulosa